Learn More
Pyrogallol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391111 100 g Flacon en plastique -
10301121 500 g Flacon en plastique 500g
10195173 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10391111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418621000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-66-1
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00002192
Clé InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
CID PubChem 1057
ChEBI CHEBI:16164
Nom IUPAC benzène-1,2,3-triol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrogallol
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 309.0°C
Résidus d’allumage 0.005% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H3(OH)3
Quantité 100 g
Numéro UN 2811
Beilstein 06, 1071
Merck Index 15, 8112
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 1 g/1.3 mL alcohol, 1 g/1.6 mL ether, slightly soluble in benzene, chloroform and, carbon disulfide
Poids de la formule 126.11
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline très fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrogallol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.