Learn More
Pyrogallol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10306340 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Tamaño de la unidad:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10306340 100 g Cuve en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10306340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/8120/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 87-66-1
Point de fusion 131°C
Couleur Blanc
pH 5.8
Point d’ébullition 309°C
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C6H6O3
Numéro MDL MFCD00002192
Quantité 100 g
Synonyme pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
Clé InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Nom IUPAC benzène-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
CID PubChem 1057
ChEBI CHEBI:16164
Poids de la formule 126.11g/mol
Tension de vapeur 13.3 hPa 168
Forme physique Solide en poudre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrogallol
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.