Learn More
Pyrogallol, MedChemExpress
Code produit 16402579
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402579 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402579 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1579
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrogallol
Forme physique Solid
CAS 87-66-1
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (792.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research