Learn More
Pyrogallol Solution, ∽25% in H2O; Honeywell™ Fluka™
Code produit 15667260 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15667260 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15667260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 83135250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrogallol solution
CAS 87-66-1
Couleur Jaune
Densité 1.082g/mL at 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6O3
Numéro MDL MFCD00002192
Quantité 250 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 907431
Synonyme pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
Clé InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Nom IUPAC benzène-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
CID PubChem 1057
ChEBI CHEBI:16164
Poids de la formule 126.11g/mol
Forme physique Liquid