Learn More
Pyrogallol, TRC
Code produit 30137391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137391 5 g 5g
17904845 25 g 25g
17914655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137391 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9974305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-66-1
Formule moléculaire C6 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Synonyme Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Hydroxybenzene, 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid
Nom IUPAC benzène-1,2,3-triol
SMILES Oc1cccc(O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrogallol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Poids de la formule 126.0317
Pourcentage de pureté >95%