Learn More
Lonza™ Tubes à essai apyrogènes
Description
- Tubes à essai en verre borosilicaté apyrogènes sans bouchons à vis.
- Recommandés pour les tests de caillot sur gel.
- Trois boîtes avec vue avant de flacons simples.
- Conviennent à une utilisation lors de l’exécution du test de détection des endotoxines bactériennes (BET).
- Certifiés contenant moins de 0,005 EU/ml d’endotoxines.
- Tous les tubes à essai sont fabriqués en verre borosilicaté flint de type 1 USP.
Spécification
Spécification
| Description | Verre borosilicaté à silex de type 1 |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 50 tubes |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Type de produit | Tube à essai |