Learn More
Lonza Tubes à essai apyrogènes
Code produit 11600311
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11600311 75 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11600311 Fournisseur Lonza Code fournisseur N201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés pour une utilisation comme tubes de réaction dans les dosages de caillots sur gel. Lonza™ Tubes à essai apyrogènes. Les produits sont fabriqués à partir de USP Verre borosilicaté de type 1 et contenant moins de 0,005 UE/ml d'endotoxine.
  • En verre borosilicaté flint de type 1 USP
  • Contiennent moins de 0,005 EU/ml d’endotoxines
  • Recommandés pour une utilisation comme tubes de réaction dans les dosages de caillots sur gel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à essai