Learn More
Lonza™ PYROGENT™ -5000 Dosage cinétique turbidimétrique LAL
Code produit 11650321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 100 flacons de test de lysat, 2 flacons de tampon de reconstitution, 1 flacon d’endotoxine
Conditionnement:
200 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11650321 2 x 100 flacons de test de lysat, 2 flacons de tampon de reconstitution, 1 flacon d’endotoxine 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11650321 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur N384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00€
    1270.24€ / 200 tests
    Économisez 334.76€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Dosage quantitatif et cinétique pour la détection des endotoxines bactériennes gram-négatif.
  • Dosage quantitatif et cinétique.
  • Dosage turbidimétrique cinétique LAL en vrac pour le dépistage des endotoxines pour 200 tests.
  • Le kit contient de l'endotoxine et un tampon de reconstitution.
  • Détecte les endotoxines bactériennes Gram négatives.
  • Plage de sensibilité de 0,01 à 100 EU/mL.
  • Méthode économique pour les tests d'eau et de solutions parentérales de grand volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages Dosage cinétique turbidimétrique de LAL
Description 200 tests
À utiliser avec (application) Tests d'endotoxines
Quantité 2 x 100 flacons de test de lysat, 2 flacons de tampon de reconstitution, 1 flacon d’endotoxine