Learn More
Lonza™ Kits de dosage LAL turbidimétrique cinétique PYROGENT™-5000
Code produit 11640331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4500 dosages
Conditionnement:
4500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11640331 4500 dosages 4500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11640331 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur N688
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Détection de l’endotoxine bactérienne à Gram négatif.Les kits de dosage LAL turbidimétrique cinétique Lonza PYROGENT™-5000 sont parfaits pour les échantillons d’eau, les solutions administrées par voie parentérale à grand volume et le rinçage à l’ea
  • Idéal pour les grands nombres d’échantillons
  • Échantillon mélangé avec du réactif LAL reconstitué dans une plaque à 96 puits
  • Placés dans le lecteur de plaque d’absorbance en incubation
  • Surveillance automatique dans le temps pour l’apparition de la turbidité
  • La présence de lysat d’endotoxines commence à se mettre en gel, ce qui provoque un trouble ou une turbidité de la solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 4500 dosages