Learn More
Lonza™ PYROGENT™ Kit de dosage LAL par coagulation en gel
Code produit 13261994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13261994 250 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13261994 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur N194125
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Réalise un test LAL qualitatif pour la détection des endotoxines bactériennes à Gram négatif. Lonza PYROGENT™ Le kit de dosage LAL par coagulation en gel possède une sensibilité de 0,125 UE/mL.
  • Fournit un résultat simple, positif ou négatif, pour les tests d'endotoxines
  • Le test de coagulation sur gel est réalisé dans des tubes placés dans un bain-marie ou un bloc chauffant sec à 37 °C.
  • Après une heure d'incubation, les tubes sont retournés à 180 degrés.
  • La présence d'un caillot ferme au fond du tube indique une réaction positive.
  • Si le liquide s'écoule le long de la paroi du tube, cela indique l'absence d'endotoxines.
  • Le kit ne contient pas d'endotoxine standard de contrôle correspondante.
  • Kit de lysat avec une sensibilité de 0,125 UE/mL
  • Des certificats d'analyse sont fournis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 250 tests