Learn More
Acide pyroméconique, TRC
Code produit 30413897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30413897 500 mg -
30415971 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413897 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP997600500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-63-9
Formule moléculaire C5 H4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Synonyme 3-Hydroxy-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-4-pyrone, 3-Hydroxypyran-4-one, NSC 78608, Pyrocomenic Acid
Nom IUPAC 3-hydroxypyran-4-one
SMILES OC1=COC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyromeconic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3,7H
Poids de la formule 112.016