Learn More
Acide pyroméconique, TRC
Code produit 30415971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415971 100 mg 100mg
30413897 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30415971 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP997600100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-63-9
Formule moléculaire C5 H4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Synonyme 3-Hydroxy-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-4-pyrone, 3-Hydroxypyran-4-one, NSC 78608, Pyrocomenic Acid
Nom IUPAC 3-hydroxypyran-4-one
SMILES OC1=COC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyromeconic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3,7H
Poids de la formule 112.016