Learn More
Acide pyromellitique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496296 100 g 100g
11406306 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23099.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-05-4 | C10H6O8 | 254.15 g/mol
Pyromellitic acid is an eluent used in anion chromatography and forms complexes with magnesium and calcium ions. It is used as a curing agent, as an intermediate for powder coating and a cross-linking agent for alkyd resin. It is involved in the synthesis of polyimide and pyromellitic octyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pyromellitique est un éluant utilisé dans la chromatographie d’anions et forme des complexes avec des ions magnésium et calcium. Il est utilisé comme agent de durcissement, comme intermédiaire pour le revêtement en poudre et comme agent de réticulation pour la résine alkyde. Il est impliqué dans la synthèse de polyimide et d’octyl pyromellitique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-05-4
Formule moléculaire C10H6O8
Poids moléculaire (g/mol) 254.15
Numéro MDL MFCD00002471
Clé InChI CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
CID PubChem 6961
ChEBI CHEBI:45165
Nom IUPAC Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
SMILES C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyromellitic acid
Point de fusion 281°C to 285°C
Quantité 100 g
Merck Index 14,8004
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol.
Poids de la formule 254.15
Pourcentage de pureté 96%