Learn More
Dianhydride pyromellitique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480633 100 g 100g
11490633 500 g 500g
11400643 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12712.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Pyromellitic dianhydride is used as a monomer in the preparation of polyimide polymers such as kapton; thermoplastics such as polyesters, polyethers, plasticizers, and expoxy resins. It is involved in the preparation of high performance coatings due to its mechanical, thermal and oxidative stability properties. It acts as a curing agent for epoxy resins which find application in adhesives, coatings and molding powders. As an intermediate, it plays an important role in polyimide based materials like printed circuit boards, tape automated bonding and magnetic wire insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dianhydride pyromellitique : employé comme monomère pour préparer les polymères de polyimide (p. ex., kapton), les thermoplastiques (p. ex., polyesters, polyéthers, plastifiants et résines époxy). Sert à la préparation de revêtements haute performance en raison de ses propriétés de stabilité mécanique, thermique et oxydative. Agit comme agent de durcissement pour les résines époxy utilisées dans les adhésifs, revêtements et poudres de moulage. Intermédiaire clé dans les matériaux à base de polyimide (p. ex., cartes à circuit imprimé, liaisons automatisées sur bande et isolation magnétique des fils).
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, l’acétone, le chloroforme, l’éther éthylique, le n-hexane et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les alcools et les oxydants puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-32-7
Formule moléculaire C10H2O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.12
Numéro MDL MFCD00005005
Clé InChI ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
CID PubChem 6966
Nom IUPAC furo[3,4-f][2]benzofurane-1,3,5,7-tétrone
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyromellitic dianhydride
Point de fusion 284°C to 288°C
Densité 1.68
Point d’ébullition 305°C to 310°C (30 mmHg)
Point d’éclair 380°C (716°F)
Quantité 100 g
Beilstein 213583
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene.
Poids de la formule 218.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyromellitic dianhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride