Learn More
Dianhydride pyromellitique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462447
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462447 500 g 500g
15452447 100 g 100g
15472447 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045788.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Pyromellitic dianhydride is used as a monomer in the preparation of polyimide polymers such as kapton; thermoplastics such as polyesters, polyethers, plasticizers, and expoxy resins. It is involved in the preparation of high performance coatings due to its mechanical, thermal and oxidative stability properties. It acts as a curing agent for epoxy resins which find application in adhesives, coatings and molding powders. As an intermediate, it plays an important role in polyimide based materials like printed circuit boards, tape automated bonding and magnetic wire insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-32-7
Formule moléculaire C10H2O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.12
Numéro MDL MFCD00005005
Clé InChI ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
CID PubChem 6966
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyromellitic dianhydride
Point de fusion 284°C to 288°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.68 g/mL
Point d’ébullition 305°C to 310°C (30 mmHg)
Point d’éclair 380°C (716°F)
Quantité 500 g
Beilstein 213583
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene.
Nom IUPAC 5,11-dioxatricyclo[7.3.0.0³,⁷]dodeca-1,3(7),8-triene-4,6,10,12-tetrone
Poids de la formule 218.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyromellitic dianhydride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.