Learn More
Diimide pyromellitique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363506
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363506 25 g 25g
11353506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14372.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2550-73-4 | C10H4N2O4 | 216.152 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-73-4
Formule moléculaire C10H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.152
Numéro MDL MFCD00005004
Clé InChI UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyromellitic diimide, pyromellitimide, pyromellitic acid diimide, benzo 1,2-c:4,5-c' dipyrrole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone, unii-32xa0w314g, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid diimide, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic 1,2:4,5-diimide, benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7-tetrone, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone
CID PubChem 75696
Nom IUPAC pyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7-tétrone
SMILES C1=C2C(=CC3=C1C(=O)NC3=O)C(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyromellitic diimide
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 214780
Poids de la formule 216.15
Pourcentage de pureté 97%