Learn More
Pyronine Y, sol. aq. 0,2 % p/v, Thermo Scientific™
Code produit 15433279
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
Conditionnement:
10mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433279 10 mL 10mL
15443279 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60505.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-32-0
Formule moléculaire C17H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 302.802
Numéro MDL MFCD00011725
Clé InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 45005; Pyronin G
CID PubChem 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nom IUPAC [6-(diméthylamino)xanthén-3-ylidène]-diméthylazanium;chlorure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyronin Y
Concentration 0.2% w/v aq. soln.
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Poids de la formule 302.8
Odeur Odorless
Couleur Rose
Quantité 10 mL
Forme physique Liquide