Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyronin Y |
| CAS | 92-32-0 |
| Formule moléculaire | C17H19ClN2O |
| Clé InChI | INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] |
| Nom IUPAC | [6-(diméthylamino)xanthén-3-ylidène]-diméthylazanium;chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.802 |
| CID PubChem | 7085 |
| ChEBI | CHEBI:87347 |
| Quantité | 5 g |