Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyronine Y, pure, coloration biologique de haute pureté
Code produit 10025863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10025863 25 g Flacon en verre 25g
10328100 1 g Flacon en verre 1g
10624902 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10025863 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 200100250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-32-0
Formule moléculaire C17H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 302.802
Numéro MDL MFCD00011725
Clé InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 45005, Pyronin G
CID PubChem 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nom IUPAC [6-(diméthylamino)xanthen-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyronin Y
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.23 to 1.7
Teneur en colorant 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Spectre IR Authentique
Lambda max. 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Poids de la formule 302.79
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyronin Y
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.