Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyronine Y, pure, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10328100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10328100
Marque: Thermo Scientific Chemicals 200100010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-32-0
Formule moléculaire C17H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 302.802
Numéro MDL MFCD00011725
Clé InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 45005, Pyronin G
CID PubChem 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nom IUPAC [6-(diméthylamino)xanthen-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyronin Y
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.23 to 1.7
Teneur en colorant 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Spectre IR Authentique
Lambda max. 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Poids de la formule 302.79
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyronin Y
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.