Learn More
Pyronine Y, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433729
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433729 1 g 1g
15443729 5 g 5g
15453729 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61068.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Colorant marqueur pour ARN, utile dans les systèmes de tampons acides
Pyronin Y is a cationic dye that intercalates RNA and is visible as a red band during electrophoresis. It has also been shown to accumulate in mitochondria of viable cells. In conjuction with Methyl Green or Nancy-520, Pyronin Y can be used as a fluorescent differential stain of nucleic acids in paraffin tissue sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyronine Y est un colorant cationique qui intercale l’ARN et prend la forme d’une bande rouge pendant l’électrophorèse. Il a également été démontré qu’elle s’accumule dans les mitochondries des cellules viables. En conjonction avec le vert méthylique ou Nancy-520, la pyronine Y peut être utilisée comme coloration différentielle fluorescente des acides nucléiques dans les coupes de tissus de paraffine.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Également soluble dans la cellosolve de méthyle (9 mg/ml) et l’éthanol (3 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-32-0
Formule moléculaire C17H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 302.802
Numéro MDL MFCD00011725
Clé InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 45005; Pyronin G
CID PubChem 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nom IUPAC [6-(diméthylamino)xanthen-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyronin Y
Point de fusion 250°C to 260°C
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in methyl cellosolve (9mg/mL) and ethanol (3mg/mL).
Poids de la formule 302.8
Couleur Vert
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyronin Y
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyronin Y