Learn More
Lonza™ Kit de réactifs de dispersion Pyrosperse
Code produit 10725292
Change view
Click to view available options
Quantité:
300 ml/flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10725292 300 ml/flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10725292 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur N188
Spécification
Concentration 22%
À utiliser avec (équipement) Pyrogent QCL-1000
Comprend Réactif de dispersion Pyrosperse 5 ml/flacon
Quantité 300 ml/flacon
Type de produit Kit de réactifs de dispersion Pyrosperse