Learn More
Pyrrole-2,3-dicarboxylic Acid Monohydrate, TRC
Code produit 30410342
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30410342 5 mg
30425137 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30410342 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9978805MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1329802-41-6
Formule moléculaire C6H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 173.12
Synonyme 1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic Acid Hydrate, PDCA
Nom IUPAC 1H-pyrrole-2,3-dicarboxylic acid;hydrate
SMILES C1=CNC(=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2,3-dicarboxylic Acid Monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO4.H2O/c8-5(9)3-1-2-7-4(3)6(10)11;/h1-2,7H,(H,8,9)(H,10,11);1H2
Poids de la formule 173.0324
Pourcentage de pureté >95%