Learn More
Pyrrole-2-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10735791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10735791 100 g Flacon en verre 100g
10256803 5 g Flacon en verre 5g
10307070 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10735791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-29-8
Formule moléculaire C5H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Numéro MDL MFCD00005217
Clé InChI ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
CID PubChem 13854
ChEBI CHEBI:59978
Nom IUPAC 1H-pyrrole-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2-carboxaldehyde
Note relative au nom 99%
Point de fusion 43°C to 47°C
Couleur Blanc à marron
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 21, 270
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrrole-2-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.