Learn More
Pyrrole-2-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30417381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9978755G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2-carboxaldehyde
CAS 1003-29-8
Formule moléculaire C5 H5 N O
Quantité 5 g
Synonyme Pyrazine Impurity 2
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1ccc[nH]1
Nom IUPAC 1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Poids de la formule 95.0371