Learn More
Acide pyrrole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383217
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383217 1 g 1g
11393217 5 g 5g
11303227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11383217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13756.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 634-97-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Pyrrole-2-carboxylic acid has demonstrated antiparasitic activity against Trypanosomes by selective proline racemase inhibition and has potent antifungal activity against Phytophthora. It also has antifungal properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pyrrole-2-carboxylique a démontré une activité antiparasitaire contre les trypanosomes par inhibition sélective de la proline racémase et a une activité antifongique puissante contre le Phytophthora. Il possède également des propriétés antifongiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 634-97-9
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00005219
Clé InChI WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole-2-carboxylic acid, minaline, minalin, 2-pyrrolecarboxylic acid, pyrrole-2-carboxylicacid, pyrrole-2-carboxylate, 2-carboxypyrrole, 1h-pyrrolecarboxylic acid, 9ci, pyc
CID PubChem 12473
ChEBI CHEBI:36751
Nom IUPAC acide 1H-pyrrole-2-carboxylique
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼205°C (sublimation)
Quantité 1 g
Beilstein 80825
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 99%