Learn More
Acide pyrrole-2-carboxylique, 97%
Code produit 10239133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10239133 1 g Flacon en verre 1g
10590224 5 g Flacon en verre 5g
10107673 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10239133 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132070010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 634-97-9 | C₅H₅NO₂| 111,1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 634-97-9
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00005219
Clé InChI WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole-2-carboxylic acid, minaline, minalin, 2-pyrrolecarboxylic acid, pyrrole-2-carboxylicacid, pyrrole-2-carboxylate, 2-carboxypyrrole, 1h-pyrrolecarboxylic acid, 9ci, pyc
CID PubChem 12473
ChEBI CHEBI:36751
Nom IUPAC acide 1H-pyrrole-2-carboxylique
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2-carboxylic acid
Point de fusion 207.0°C to 208.0°C
Couleur Rose à blanc
Densité 0.862g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4410 to 1.4450
Quantité 1 g
Beilstein 22, 22
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrrole-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement