Learn More
Pyrrole-2-carboxylic acid, MedChemExpress
Code produit 16413419
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16413419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16413419 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW001963
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Pyrrole-2-carboxylic acid is a natural alkaloid from the marine bacterium Pelomonas puraquae sp. Nov.
Pyrrole-2-carboxylic acid is a natural alkaloid from the marine bacterium Pelomonas puraquae sp. Nov.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 634-97-9
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H5NO2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (900.09 mM) ∣H2O : 5.88 mg/mL (52.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CN1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation