Learn More
Acide pyrrole-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 634-97-9 |
| Formule moléculaire | C5H5NO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Pyrrole-2-carboxylic Acid, 2-Mialine, 2-Minaline, Minalin, Minaline, NSC 48130 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc[nH]1 |
| Nom IUPAC | acide 1H-pyrrole-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 111.1 |
| Poids de la formule | 111.032 |