Learn More
Pyrrole-2-thiocarboxamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15474408
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15474408 5 g 5g
15464408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58042.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37488-45-2
Formule moléculaire C5H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 126.177
Numéro MDL MFCD00123524
Clé InChI KJEMJZMJDZLKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole-2-thiocarboxamide, pyrrole-2-carbothioamide, 1h-pyrrole-2-carbothioicacid;amide
CID PubChem 13589313
Nom IUPAC 1H-pyrrole-2-carbothioamide
SMILES C1=CNC(=C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2-thiocarboxamide
Quantité 5 g
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 97%