Learn More
Acide pyrrole-3-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481598 250 mg 250mg
15461598 1 g 1g
15471598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55383.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 931-03-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Pyrrole-3-carboxylic acid is useful for the synthesis of cholecystokinin antagonists, benzopyran antihypertensives and azepinediones. It is utilized for the preparation of a poly(pyrrole-3-carboxylic acid) modified pencil graphite electrode and its usage in the determination of serotonin (SER) in blood serum and urine samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pyrrole-3-carboxylique est utile pour la synthèse d’antagonistes de la cholécystokinine, d’antihypertenseurs benzopyranes et d’azépinediones. Il est utilisé pour la préparation d’une électrode de crayon graphite modifiée poly(acide pyrrole-3-carboxylique) et son utilisation dans la détermination de la sérotonine (SER) dans le sérum sanguin et les échantillons d’urine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-03-3
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00800594
Clé InChI DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole-3-carboxylic acid, pyrrole-3-carboxylicacid, 3-carboxy-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, pubchem8345, 3-carboxypyrrole, 3-pyrrolecarboxylic acid, acmc-1agqb, 3-pyrrole-carboxylic acid, pyrrole 3-carboxylic acid
CID PubChem 101030
ChEBI CHEBI:68076
Nom IUPAC Acide 1H-pyrrole-3-carboxylique
SMILES C1=CNC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-3-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 108642
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté ≥98%