Learn More
Hydrate d’acide pyrrole-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10385702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10385702 500 mg Flacon en verre 500mg
11956631 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10385702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377655000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 336100-46-0 | C5H5NO2 | 111.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 336100-46-0
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.10
Numéro MDL MFCD06201862
Clé InChI DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, c5h5no2.h2o, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, hydrate 1:?
CID PubChem 45076181
Nom IUPAC Acide 1H-pyrrole-3-carboxylique ; hydraté
SMILES OC(=O)C1=CNC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Point de fusion 144.0°C to 147.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Beilstein 22,II,17
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, diethyl ether, petrol. ether
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline