Learn More
Pyrrole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le pyrrole joue un rôle majeur dans la synthèse des médicaments, des épices, des produits agrochimiques, des colorants, des produits chimiques photographiques et des parfums. Il joue un rôle important dans l’électropolymérisation des films polymères conducteurs macroporeux. Il agit comme un catalyseur pour le processus de polymérisation ; comme substance standard dans l’analyse chromatographique ; comme inhibiteur de corrosion et conservateur, et comme solvant pour les résines et les terpènes. Il est utilisé pour étudier le couplage du 1,2,3-triazole au pyrrole par liaison hydrogène, et dans la préparation du 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole par réaction avec du chlorure de 4-chloro-benzoyl. Dans le cadre du réagencement de Ciamician-Dennstedt, il est utilisé pour préparer de la 3-chloropyridine par réaction avec du dichlorocarbène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther éthylique, des acides dilués et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrrole |
| Densité | 0.967 |
| Point d’ébullition | 131°C |
| Point d’éclair | 38°C (100°F) |
| Odeur | Mild |
| Indice de réfraction | 1.509 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 1159 |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Pyrrole
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Pyrrole