Learn More
Pyrrole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430443 250 g 250g
11420443 50 g 50g
11410443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12616.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le pyrrole joue un rôle majeur dans la synthèse des médicaments, des épices, des produits agrochimiques, des colorants, des produits chimiques photographiques et des parfums. Il joue un rôle important dans l’électropolymérisation des films polymères conducteurs macroporeux. Il agit comme un catalyseur pour le processus de polymérisation ; comme substance standard dans l’analyse chromatographique ; comme inhibiteur de corrosion et conservateur, et comme solvant pour les résines et les terpènes. Il est utilisé pour étudier le couplage du 1,2,3-triazole au pyrrole par liaison hydrogène, et dans la préparation du 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole par réaction avec du chlorure de 4-chloro-benzoyl. Dans le cadre du réagencement de Ciamician-Dennstedt, il est utilisé pour préparer de la 3-chloropyridine par réaction avec du dichlorocarbène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther éthylique, des acides dilués et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-97-7
Formule moléculaire C4H5N
Poids moléculaire (g/mol) 67.09
Numéro MDL MFCD00005216
Clé InChI KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
CID PubChem 8027
ChEBI CHEBI:19203
Nom IUPAC 1H-pyrrole
SMILES N1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole
Densité 0.967
Point d’ébullition 131°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.509
Quantité 250 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1159
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8014
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ethyl ether,dilute acids and organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 67.09
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrrole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrole