Learn More
Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit p-2705786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10653403 1 g Flacon en verre ambré 1g
10653593 10 g Flacon en verre ambré 10g
10719615 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10653403 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00683DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 102392-83-6
Formule moléculaire C5H12IN3
Poids moléculaire (g/mol) 241.076
Numéro MDL MFCD00114285
Clé InChI XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
CID PubChem 2794596
Nom IUPAC pyrrolidine-1-carboximidamide ; hydroiodure
SMILES C1CCN(C1)C(=N)N.I
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.07
Pourcentage de pureté 97%