Learn More
Pyrrolidine-2-thione, 97 %
Code produit 11357386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357386 1 g 1g
11367386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09374.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2295-35-4
Formule moléculaire C4H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 101.167
Numéro MDL MFCD00049351
Clé InChI IMWUREPEYPRYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidinethione, cis-2-pyrrolidinethione, cis-tetrahydro-2-pyrrolethione, 2-azacyclopentanthione, 2-pyrrolethione, tetrahydro-, z, .gamma.-butyrothiolactam, thiopyrrolidone, thiobutyrolactam, pubchem20272, acmc-1cr4h
CID PubChem 2775267
Nom IUPAC pyrrolidine-2-thione
SMILES C1CC(=S)NC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine-2-thione
Point de fusion 109°C to 113°C
Quantité 1 g
Beilstein 105242
Poids de la formule 101.17
Pourcentage de pureté 97%