Learn More
Pyrrolidine-2-thione, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pyrrolidine-2-thione |
| CAS | 2295-35-4 |
| Formule moléculaire | C4H7NS |
| Numéro MDL | MFCD00049351 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | S=C1NCCC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |