Learn More
Pyrrolidine, + de 99,5 %, purifiée par distillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11976761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11976761 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11996761 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446141000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-75-1
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.12
Numéro MDL MFCD00005249
Clé InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
CID PubChem 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nom IUPAC pyrrolidine
SMILES C1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine
Point de fusion -63.0°C
Densité 0.8660g/mL
Point d’ébullition 86.0°C to 88.0°C
Point d’éclair 3°C
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4421 to 1.4441
Quantité 100 mL
Merck Index 15,8129
Gravité spécifique 0.866
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 71.11
Pourcentage de pureté 99.5+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine