Learn More
Pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412637 100 mL 100mL
11422637 500 mL 500mL
11432637 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14852.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyrrolidine est utilisée comme bloc de construction dans la synthèse de composés organiques. Elle est utilisée pour activer les cétones et les aldéhydes vers l’addition nucléophile. Elle est également utilisée pour promouvoir la condensation aldolique des cétones et des aldéhydes en formant de l’énamine.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther, du chloroforme et de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-75-1
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.12
Numéro MDL MFCD00005249
Clé InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
CID PubChem 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nom IUPAC pyrrolidine
SMILES C1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine
Point de fusion -63°C
Densité 0.856
Point d’ébullition 86°C to 88°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Like Rotten Eggs
Indice de réfraction 1.4431
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1922
Beilstein 102395
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,8015
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Poids de la formule 71.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine