Learn More
Pyrrolidine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10163710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10163710 250 mL Flacon en verre 250mL
10120312 5 mL Flacon en verre 5mL
10469250 100 mL Flacon en verre 100mL
10761414 1 L Flacon en verre 1L
10207403 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11976601 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10163710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132082500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10€
    32.65€ / 250mL
    Économisez 5.45€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-75-1
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.12
Numéro MDL MFCD00005249
Clé InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
CID PubChem 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nom IUPAC pyrrolidine
SMILES C1CCNC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -63.0°C
Densité 0.8660g/mL
Point d’ébullition 86.0°C to 88.0°C
Point d’éclair 3°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4421 to 1.4441
Quantité 250 mL
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Merck Index 15,8129
Gravité spécifique 0.866
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 71.11
Pourcentage de pureté 99+%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrrolidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.