Learn More
Pyrrolidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pyrrolidine |
| CAS | 123-75-1 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C4 H9 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2 |
| SMILES | C1CCNC1 |
| Nom IUPAC | pyrrolidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 71.12 |
| Show More |