Learn More
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium, MedChemExpress
Code produit 16477526
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16477526 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18738
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
Forme physique Solid
CAS 5108-96-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H12N2S2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Ammonium pyrrolidinedithiocarbamatePDTC ammonium APDC
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (304.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES SC(N1CCCC1)=S.N
Poids moléculaire (g/mol) 164.29
Poids de la formule 164.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research