Learn More
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17231286 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17231286 1 g 1g
17241286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17231286 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468990010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159326-68-8
Formule moléculaire C6H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Numéro MDL MFCD08234647
Clé InChI VSPXQZSDPSOPRO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
SMILES NC1=NC=NN2C=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolo[2,1-f][1,2,4 ]triazin-4-amine
Quantité 1 g
Poids de la formule 134.12