Learn More
Acide pyruvique, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677292 100 g Flacon en verre 100g
10562721 25 g Flacon en verre 25g
10051410 500 g Flacon en verre 500g
10609273 2.5 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10677292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132141000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.20€
    51.65€ / 100g
    Économisez 5.55€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-17-3
Formule moléculaire C3H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 88.06
Numéro MDL MFCD00002585
Clé InChI LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
CID PubChem 1060
ChEBI CHEBI:32816
Nom IUPAC Acide2-oxopropanoïque
SMILES CC(=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 11.8°C
Couleur Ambre ou incolore à jaune
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 165.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCO2H
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4300
Quantité 100 g
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Merck Index 15, 8135
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 88.06
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyruvic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.