Learn More
Ester éthylique de l'acide pyruvique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyruvic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 617-35-6 |
| Formule moléculaire | C5H8O3 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | 2-Oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxopropanoate, Ethyl 2-Oxopropionate, Ethyl Methylglyoxylate, Ethyl Pyruvate, NSC 48386 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-oxopropanoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.12 |
| Poids de la formule | 116.0473 |