Learn More
Pyruvic acid, MedChemExpress
Code produit 16442718
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0781
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic acid
CAS 127-17-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H4O3
Quantité 5 g
Synonyme Acetylformic acid
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (1135.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (567.79 mM)
SMILES CC(C(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 88.06
Poids de la formule 88.06
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism