Learn More
Pyruvic acid Na-salt, Serva Electrophoresis™
Code produit 11761877
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11761877 25 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11761877 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 1522001
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
CAS 113-24-6
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation max. 0.5 %
Formule moléculaire C3H3NaO3
Quantité 25 g
Synonyme sodium pyruvate, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid sodium salt, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
Informations sur la solubilité 1.5g in 25mL H2O
Clé InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Poids moléculaire (g/mol) 110.04
CID PubChem 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Forme physique Powder