Learn More
Melford Sel de sodium de l'acide pyruvique
Code produit 30018647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018647 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018647 Fournisseur Melford Code fournisseur P170001000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Nom de la substance : Pyruvate de sodium
  • Numéro CAS : 113-24-6
  • Formule moléculaire : C 3 H 3 NaO 3
  • Masse moléculaire : 110,04
Spécification
CAS 113-24-6
Formule moléculaire C3H3NaO3
Quantité 1 kg