Learn More
Acide pyruvique, sel de sodium, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10448100 25 g Flacon en plastique 25g
10376680 100 g Flacon en plastique 100g
10328703 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10448100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132150250
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113-24-6
Formule moléculaire C3H3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 110.04
Numéro MDL MFCD00002586
Clé InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
CID PubChem 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nom IUPAC Sodium ; 2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic acid, sodium salt
Point de fusion >300.0°C
Couleur Incolore à jaune
pH 5.5 to 6.5 (10% soln. at 20°C)
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3COCO2Na
Quantité 25 g
Beilstein 03, 608
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 110.04
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Solution