Learn More
Sel de sodium à l’acide pyruvique, TRC
Code produit 30134447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134447 25 g 25g
30008340 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99890025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113-24-6
Formule moléculaire C3 H3 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 110.04
Synonyme 2-Oxopropanoic Acid Sodium Salt (1:1), Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt (9CI), Pyruvic acid, sodium salt (7CI,8CI), Sodium 2-oxopropanoate, Sodium Pyruvate, Sodium α-ketopropionate, N-acetyl-D-neuraminic acid (NANA), Sodium Pyruvate, N-acetyl-D-mannosamine (NAM), Pyruvate
Nom IUPAC sodium ; 2-oxopropanoate
SMILES [Na+].CC(=O)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic acid sodium salt
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Poids de la formule 109.998